Sól trisodowa kwasu nitrylotrioctowego hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
A18348.22
A18348.36
A18348.22EA
240
PLN
A18348.22
A18348.36
Sól trisodowa kwasu nitrylotrioctowego hydrat ≥98%
Sól trisodowa kwasu nitrylotrioctowego hydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 18662-53-8
Molecular Formula: N(CH2CO2Na)3.H2O
Formula Weight: 275.12 (257.10anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O MW: 275.1 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150789 Numer CAS: 18662-53-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-355-7 |