Drukuj
Sól trisodowa kwasu nitrylotrioctowego hydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
147840250 147845000 147840025
ACRO147840250EA 166 PLN
ACRO147840250 ACRO147845000 ACRO147840025
Sól trisodowa kwasu nitrylotrioctowego hydrat 99+%
Sól trisodowa kwasu nitrylotrioctowego hydrat
Formuła: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
Temp. topnienia: >320 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150789
Numer CAS: 18662-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-768-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %