Kwas N-acetylo-L-glutaminowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23621.14
B23621.22
B23621.14EA
236
PLN
B23621.14
B23621.22
Kwas N-acetylo-L-glutaminowy ≥99%
Kwas N-acetylo-L-glutaminowy
Purity: 99%
CAS No.: 1188-37-0
Molecular Formula: C7H11NO5
Formula Weight: 189.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 194-199°
Beilstein Reference: 1727473
Optical Rotation: -16.5° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00002802
Formuła:
C₇H₁₁NO₅ Temp. topnienia: 194…199 °C |
Numer MDL:
MFCD00002802 Numer CAS: 1188-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-708-4 |