Drukuj

octan wapnia 25% in aqueous solution, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Calcium acetate, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, Calcium di(acetate), Acetic acid calcium salt

528773906.0500 528773906.1000 528773906.2500 528773906.5000
CHMP528773906.0500EA 46.8 PLN
CHMP528773906.0500 CHMP528773906.1000 CHMP528773906.2500 CHMP528773906.5000
octan wapnia 25% in aqueous solution, pure analytical reagent
octan wapnia
Formuła: (H₃CCOO)₂Ca
MW: 158.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150019
Numer CAS: 62-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-540-9
Klasyfikacja Merck : 12,01683

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR