Drukuj
Triethylenetetramine mixture of isomers ≥95% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14392.0100 8.14392.0500
8.14392.0100EA 120 PLN
8.14392.0100 8.14392.0500
Triethylenetetramine mixture of isomers ≥95% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Triethylenetetramine
Formuła: C₆H₁₈N₄
Numer MDL: MFCD00008169
Numer CAS: 112-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-950-6
Jednostka: 2259
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 12 °C
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 270 - 300 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 129 °C
Refractive Index 1.4971 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 7.2 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 335 °C