Triethylenetetramine 60%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 60%
CAS No.: 112-24-3
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point: 122°(252°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Amine-like
Melting Point: ca -35°
Boiling Point: ca 267°
Beilstein Reference: 605448
Merck Reference: 14,9663
UN No.: 2259
MDL No.: MFCD00008169
Formuła:
C₆H₁₈N₄ Temp. Wrzenia: ∼267 °C Temp. topnienia: ∼–35 °C Gęstość: 0,982 Temp. Zapłonu: 122 °C (252 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008169 Numer CAS: 112-24-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-950-6 Jednostka: 2259 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9663 |