Drukuj
Triethylenetetramine 60%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
344070500 344075000 344070025
ACRO344070500EA 148 PLN
ACRO344070500 ACRO344075000 ACRO344070025
Triethylenetetramine 60%
Triethylenetetramine
Formuła: C₆H₁₈N₄
Temp. Wrzenia: 280 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008169
Numer CAS: 112-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-950-6
Jednostka: 2259
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA