Kwas kakodylowy (Kwas dimetyloarsynowy) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12075.09
A12075.88
A12075.09EA
1380
PLN
A12075.09
A12075.88
Kwas kakodylowy (Kwas dimetyloarsynowy) ≥98%
Kwas kakodylowy (Kwas dimetyloarsynowy)
Purity: 98%
CAS No.: 75-60-5
Molecular Formula: (CH3)2AsO2H
Formula Weight: 138.00
Melting Point: 200°
Beilstein Reference: 1736965
Merck Reference: 14,1604
UN No.: 1572
MDL No.: MFCD00002095
Formuła:
(CH₃)₂As(O)OH Temp. topnienia: 200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002095 Numer CAS: 75-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-883-4 Jednostka: 1572 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1604 |