Drukuj
Kwas kakodylowy (Kwas dimetyloarsynowy) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid)
318150100 318150050 318150500 318152500
ACRO318150100EA 292 PLN
ACRO318150100 ACRO318150050 ACRO318150500 ACRO318152500
Kwas kakodylowy (Kwas dimetyloarsynowy) 98%
Kwas kakodylowy (Kwas dimetyloarsynowy)
Formuła: (CH₃)₂As(O)OH
MW: 138 g/mol
Temp. topnienia: 195…198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002095
Numer CAS: 75-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-883-4
Jednostka: 1572
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 198 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %