Drukuj
Bromek arekoliniowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
250130250 250130050 250131000
ACRO250130250EA 679 PLN
ACRO250130250 ACRO250130050 ACRO250131000
Bromek arekoliniowy 98+%
Bromek arekoliniowy
Formuła: C₈H₁₄BrNO₂
Temp. topnienia: 171…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039041
Numer CAS: 300-08-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-087-3
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %