Drukuj
Roztwór wzorcowy tytanu, 1000 mg/L Ti w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (from Ti) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35771.AE 35771.AP
35771.AEEA 339 PLN
35771.AE 35771.AP
Roztwór wzorcowy tytanu, 1000 mg/L Ti w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (from Ti) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Titanium Standards
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certyfikaty: Traceable to NIST