Drukuj
Roztwór wzorcowy tytanu, 10000 mg/l Ti w 5% kwasie azotowym z śladową zawartością kwasu fluorowodorowego (from Ti) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
35759.ADEA 711 PLN
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
Roztwór wzorcowy tytanu, 10000 mg/l Ti w 5% kwasie azotowym z śladową zawartością kwasu fluorowodorowego (from Ti) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Titanium Standards
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certyfikaty: Traceable to NIST