Roztwór wzorcowy tantalu, 1000 mg/L Ta w 2% kwasie fluorowodorowym (from TaCl₅) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
89888.AE
89888.AP
89888.AEEA
293
PLN
89888.AE
89888.AP
Roztwór wzorcowy tantalu, 1000 mg/L Ta w 2% kwasie fluorowodorowym (from TaCl₅) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Tantalum Standards
MDL No.: MFCD00011252
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
UN No.: 2922
ADR: 8,II
GHS Symbol(s): GHS06-GHS05
GHS Signal Word: Danger
Certyfikaty: Traceable to NIST