Drukuj
Roztwór wzorcowy tantalu, 1000 mg/L Ta w 2% kwasie fluorowodorowym (from TaCl₅) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13840.AD 13840.AE 13840.AP
13840.ADEA 580 PLN
13840.AD 13840.AE 13840.AP
Roztwór wzorcowy tantalu, 1000 mg/L Ta w 2% kwasie fluorowodorowym (from TaCl₅) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Tantalum Standards
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011252
Certyfikaty: Traceable to NIST