Drukuj
Roztwór wzorcowy tantalu, 10000 mg/L Ta w 2% kwasie fluorowodorowym (from TaCl₅) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14419.AD 14419.AE 14419.AP
14419.ADEA 1100 PLN
14419.AD 14419.AE 14419.AP
Roztwór wzorcowy tantalu, 10000 mg/L Ta w 2% kwasie fluorowodorowym (from TaCl₅) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Tantalum Standards
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011252
Certyfikaty: Traceable to NIST