Roztwór wzorcowy renu, 1000 mg/L Re w 5% kwasie azotowym (from Re) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88089.AE
88089.AP
88089.AEEA
416
PLN
88089.AE
88089.AP
Roztwór wzorcowy renu, 1000 mg/L Re w 5% kwasie azotowym (from Re) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Rhenium Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certyfikaty: Traceable to NIST