Roztwór wzorcowy renu, 1000 mg/L Re w 5% kwasie azotowym (from Re) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13817.AD
13817.AE
13817.AP
13817.ADEA
858
PLN
13817.AD
13817.AE
13817.AP
Roztwór wzorcowy renu, 1000 mg/L Re w 5% kwasie azotowym (from Re) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Rhenium Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certyfikaty: Traceable to NIST