Drukuj
Roztwór wzorcowy renu, 10000 mg/L Re w 5% kwasie azotowym (from Re) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14416.AD 14416.AE 14416.AP
14416.ADEA 2640 PLN
14416.AD 14416.AE 14416.AP
Roztwór wzorcowy renu, 10000 mg/L Re w 5% kwasie azotowym (from Re) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Rhenium Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certyfikaty: Traceable to NIST