Roztwór wzorcowy fosforu, 1000 mg/L P w 5% kwasie azotowym (from P) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
89887.AE
89887.AP
89887.AEEA
326
PLN
89887.AE
89887.AP
Roztwór wzorcowy fosforu, 1000 mg/L P w 5% kwasie azotowym (from P) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Phosphorus Standards
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
Certyfikaty: Traceable to NIST