Drukuj
Roztwór wzorcowy hafnu, 1000 mg/L Hf w 5% kwasie solnym (from HfOCl₂) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88069.AE 88069.AP
88069.AEEA 410 PLN
88069.AE 88069.AP
Roztwór wzorcowy hafnu, 1000 mg/L Hf w 5% kwasie solnym (from HfOCl₂) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Hafnium Standards
Molecular Formula: HfOCl₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certyfikaty: Traceable to NIST