Roztwór wzorcowy hafnu, 1000 mg/L Hf w 5% kwasie solnym (from HfOCl₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13843.AD
13843.AE
13843.ADEA
517
PLN
13843.AD
13843.AE
Roztwór wzorcowy hafnu, 1000 mg/L Hf w 5% kwasie solnym (from HfOCl₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Hafnium Standards
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certyfikaty: Traceable to NIST