Drukuj
wolfram 10000 mg/L W w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (from W) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35772.AD 35772.AE 35772.AP
35772.ADEA 728 PLN
35772.AD 35772.AE 35772.AP
wolfram 10000 mg/L W w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (from W) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Tungsten Standards
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certyfikaty: Traceable to NIST