Drukuj
Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/L Pd w 5% kwasie azotowym (from Pd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44631.AD 44631.AE 44631.AP
44631.ADEA 866 PLN
44631.AD 44631.AE 44631.AP
Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/L Pd w 5% kwasie azotowym (from Pd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011167
Certyfikaty: Traceable to NIST