Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/L Pd w 0,5 M kwasie azotowym (from Pd(NO₃)₂) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Dostawca: Merck
1.14282.0100
1.14282.0500
1.14282.0100EA
210
PLN
1.14282.0100
1.14282.0500
Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/L Pd w 0,5 M kwasie azotowym (from Pd(NO₃)₂) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Standardy
Wzorce kationowe
Palladium Standards
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST