Drukuj
Roztwór wzorcowy niobu, 1000 mg/L Nb w 2% kwasie fluorowodorowym (from NbCl₅) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88083.AE 88083.AP
88083.AEEA 396 PLN
88083.AE 88083.AP
Roztwór wzorcowy niobu, 1000 mg/L Nb w 2% kwasie fluorowodorowym (from NbCl₅) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Niobium Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certyfikaty: Traceable to NIST