Drukuj
Roztwór wzorcowy niobu, 1000 mg/L Nb w 2% kwasie fluorowodorowym (from NbCl₅) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13831.AD 13831.AE 13831.AP
13831.ADEA 413 PLN
13831.AD 13831.AE 13831.AP
Roztwór wzorcowy niobu, 1000 mg/L Nb w 2% kwasie fluorowodorowym (from NbCl₅) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Niobium Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011126
Certyfikaty: Traceable to NIST