Roztwór wzorcowy molibdenu, 1000 mg/L Mo w 5% kwasie azotowym z śladową zawartością kwasu fluorowodorowego (from Mo) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35758.AE
35758.AP
35758.AD
35758.AEEA
644
PLN
35758.AE
35758.AP
35758.AD
Roztwór wzorcowy molibdenu, 1000 mg/L Mo w 5% kwasie azotowym z śladową zawartością kwasu fluorowodorowego (from Mo) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Molybdenum Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certyfikaty: Traceable to NIST