Drukuj
Roztwór wzorcowy molibdenu, 10000 mg/L Mo w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (from Mo) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35766.APEA 2570 PLN
35766.AP 35766.AD 35766.AE
Roztwór wzorcowy molibdenu, 10000 mg/L Mo w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (from Mo) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Molybdenum Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certyfikaty: Traceable to NIST