Drukuj
Roztwór wzorcowy germanu, 1000 mg/L Ge w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13841.AD 13841.AE 13841.AP
13841.ADEA 597 PLN
13841.AD 13841.AE 13841.AP
Roztwór wzorcowy germanu, 1000 mg/L Ge w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Germanium Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Traceable to NIST
Certyfikaty: Traceable to NIST