Roztwór wzorcowy germanu, 10000 mg/L Ge w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14410.AD
14410.AE
14410.AP
14410.ADEA
841
PLN
14410.AD
14410.AE
14410.AP
Roztwór wzorcowy germanu, 10000 mg/L Ge w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Germanium Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Certyfikaty: Traceable to NIST