Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 15336-18-2
Molecular Formula: (NH4)3RhCl6.xH2O (x≈1) (formula not proven)
Formula Weight: 369.74(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00003394
Formuła:
H₁₂Cl₆N₃Rh·H₂O Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003394 Numer CAS: 15336-18-2 Numer WE (dawny EINECS): 239-364-2 |