Drukuj
3-Metylo-2(5H)-furanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid gamma-Lactone
M-Clarity™ quality level = MQ100
393509-1G 393509-5G
SIAL393509-1GEA 405 PLN
SIAL393509-1G SIAL393509-5G
3-Metylo-2(5H)-furanon, Sigma-Aldrich®
3-Metylo-2(5H)-furanon
Formuła: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Numer MDL: MFCD00191545
Numer CAS: 22122-36-7