Tlenek fenyloarsenu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14674.03
A14674.06
A14674.14
A14674.03EA
261
PLN
A14674.03
A14674.06
A14674.14
Tlenek fenyloarsenu ≥97%
Tlenek fenyloarsenu
Purity: 97%
CAS No.: 637-03-6
Molecular Formula: C6H5AsO
Formula Weight: 168.03
Melting Point: 140-160°
Beilstein Reference: 2935227
Merck Reference: 14,6949
UN No.: 3465
MDL No.: MFCD00001990
Formuła:
C₆H₅AsO Temp. topnienia: 140…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001990 Numer CAS: 637-03-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-275-3 Jednostka: 3465 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6949 |