Diwodorotrifluorek tetrabutyloamonu 50 - 55% (w/w) in 1,2-dichloroethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17891.03
L17891.06
L17891.03EA
212
PLN
L17891.03
L17891.06
Diwodorotrifluorek tetrabutyloamonu 50 - 55% (w/w) in 1,2-dichloroethane
Diwodorotrifluorek tetrabutyloamonu
CAS No.: 99337-56-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4N(H2F3)
Formula Weight: 301.48
Flash Point: 13°(55°F)
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00145365
Formuła:
C₁₆H₃₈F₃N MW: 301.48 g/mol Temp. Zapłonu: 13 °C (55 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145365 Numer CAS: 99337-56-1 Jednostka: 2924 ADR: 3 II |