Dimer metylocyklopentadienu tech. 90% stabilised, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina 200 ppm
A17596.0J
A17596.AP
A17596.AU
A17596.0JEA
2350
PLN
A17596.0J
A17596.AP
A17596.AU
Dimer metylocyklopentadienu tech. 90% stabilised, Technical Grade
Dimer metylocyklopentadienu
Purity: 90%
CAS No.: 26472-00-4
Molecular Formula: C12H16
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: ≈-50°
Boiling Point: 198-201°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00082297
Formuła:
C₁₂H₁₆ Temp. Wrzenia: 198…201 °C Temp. topnienia: <–50 °C Gęstość: 0,940 Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082297 Numer CAS: 26472-00-4 Numer WE (dawny EINECS): 247-724-5 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |