Drukuj
Dimer metylocyklopentadienu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
156850010 156852500 156850025
ACRO156850010EA 948 PLN
ACRO156850010 ACRO156852500 ACRO156850025
Dimer metylocyklopentadienu 95%
Dimer metylocyklopentadienu
Formuła: C₁₂H₁₆
Temp. Wrzenia: 200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082297
Numer CAS: 26472-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 247-724-5
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥94 %