N-(Benzyloksykarbonyloksy)sukcynimid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
CBZ-OSu (Z-OSu)
A12153.14
A12153.22
A12153.14EA
447
PLN
A12153.14
A12153.22
N-(Benzyloksykarbonyloksy)sukcynimid ≥98%
N-(Benzyloksykarbonyloksy)sukcynimid
Purity: 99%
CAS No.: 13139-17-8
Molecular Formula: C12H11NO5
Formula Weight: 249.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 77-82°
Beilstein Reference: 1387927
MDL No.: MFCD00005513
Formuła:
C₁₂H₁₁NO₅ MW: 249.22 g/mol Temp. topnienia: 77…82 °C |
Numer MDL:
MFCD00005513 Numer CAS: 13139-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 236-075-3 |