Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03987.03
L03987.06
L03987.03EA
260
PLN
L03987.03
L03987.06
Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy ≥98%
Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 3588-17-8
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 1722248
Merck Reference: 14,6299
MDL No.: MFCD00002702
Formuła:
C₆H₆O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002702 Numer CAS: 3588-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 222-724-8 Klasyfikacja Merck : 14,6299 |