Drukuj
Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128070010 128070050
ACRO128070010EA 433 PLN
ACRO128070010 ACRO128070050
Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy 97%
Kwas trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dikarboksylowy
Formuła: C₆H₆O₄
Temp. Wrzenia: 320 °C (760 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002702
Numer CAS: 3588-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 222-724-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %