trans,trans-2,4-Heksadienal predominantly trans 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 142-83-6
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5386
Odour: Floral
Boiling Point: 170-173°
Beilstein Reference: 1698401
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007004
Formuła:
C₆H₈O Temp. Wrzenia: 170…173 °C Gęstość: 0,871 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007004 Numer CAS: 142-83-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-564-3 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |