trans,trans-2,4-Dodecadienal ≥90% remainder mainly trans, cis isomer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 90+%
CAS No.: 21662-16-8
Molecular Formula: C12H20O
Formula Weight: 180.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 130°/6mm
Beilstein Reference: 1708096
MDL No.: MFCD00014678
Formuła:
C₁₂H₂₀O Temp. Wrzenia: 130 °C (6 mmHg) Gęstość: 0,863 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) |
Numer MDL:
MFCD00014678 Numer CAS: 21662-16-8 Numer WE (dawny EINECS): 244-517-1 |