Drukuj
trans,trans-2,4-Dekadienal 95% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
177510010 177510050 177510250
ACRO177510010EA 197 PLN
ACRO177510010 ACRO177510050 ACRO177510250
trans,trans-2,4-Dekadienal 95% tech.
trans,trans-2,4-Dekadienal
Formuła: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…116 °C (10 mmHg)
Gęstość: 0.85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007007
Numer CAS: 25152-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-668-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 % (main isomer)