D-Glukonian cynku hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23022.22
B23022.36
B23022.22EA
225
PLN
B23022.22
B23022.36
D-Glukonian cynku hydrat ≥97%
D-Glukonian cynku hydrat
Purity: 97%
CAS No.: 4468-02-4
Molecular Formula: C12H22O14Zn.xH2O
Formula Weight: 455.69(anhy)
Odour: Odourless
pH: 6.5
Merck Reference: 14,4456
MDL No.: MFCD00868110
Formuła:
C₁₂H₂₂O₁₄Zn·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00868110 Numer CAS: 4468-02-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-736-9 Klasyfikacja Merck : 14,4456 |