5,6,7,8-Tetrahydro-2-naftol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10164.14
L10164.06
L10164.14EA
998
PLN
L10164.14
L10164.06
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naftol ≥98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naftol
Purity: 98%
CAS No.: 1125-78-6
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O Temp. Wrzenia: 275…276 °C Temp. topnienia: 60…63 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001738 Numer CAS: 1125-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-410-4 |