Drukuj
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naftol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
177470100 177470500
ACRO177470100EA 285 PLN
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naftol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naftol
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001738
Numer CAS: 1125-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-410-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %