5-Hydroksy-1-tetralon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
A17034.06
A17034.14
A17034.06EA
1510
PLN
A17034.06
A17034.14
5-Hydroksy-1-tetralon ≥99%
5-Hydroksy-1-tetralon
Purity: 99%
CAS No.: 28315-93-7
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 209-211°
Beilstein Reference: 2437410
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ Temp. topnienia: 209…211 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001693 Numer CAS: 28315-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 248-958-0 |