Drukuj
6-Methoxy-2-tetralone 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
298920010 298920050
ACRO298920010EA 673 PLN
ACRO298920010 ACRO298920050
6-Methoxy-2-tetralone 90%
6-Methoxy-2-tetralone
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 114…116 °C (,2 mmHg)
Temp. topnienia: 28…35 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00001729
Numer CAS: 2472-22-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-592-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light beige to orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 35 °C
GC ≥88 %