Drukuj
6-Metoksy-1-tetralon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
126120250 126121000 126125000
ACRO126120250EA 220 PLN
ACRO126120250 ACRO126121000 ACRO126125000
6-Metoksy-1-tetralon 99%
6-Metoksy-1-tetralon
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 171 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 77…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001695
Numer CAS: 1078-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-078-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 79 °C
GC ≥98.5 %