7-Nitro-1-tetralone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3,4-Dihydro-7-nitronaphthalen-1(2H)-one, 7-Nitro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
L01853.04
L01853.09
L01853.04EA
644
PLN
L01853.04
L01853.09
7-Nitro-1-tetralone ≥97%
7-Nitro-1-tetralone
Purity: 97%
CAS No.: 40353-34-2
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 1570515
Formuła:
C₁₀H₉NO₃ Temp. topnienia: 103…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019661 Numer CAS: 40353-34-2 Numer WE (dawny EINECS): 254-887-6 |