1,2,3,4-Tetrahydronaftalen-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
A13303.22
A13303.36
A13303.22EA
364
PLN
A13303.22
A13303.36
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Purity: 97%
CAS No.: 529-34-0
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5695
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 607374
MDL No.: MFCD00001688
Formuła:
C₁₀H₁₀O Temp. Wrzenia: 257 °C Temp. topnienia: 6…8 °C Gęstość: 1,097 Temp. Zapłonu: 129 °C (264 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001688 Numer CAS: 529-34-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-460-6 |